Wichtige Dokumente
157120
4-tert-Butylbenzoylchlorid
98%
Synonym(e):
4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl chloride, 4-tert-Butylbenzoic acid chloride, p-tert-Butylbenzoyl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
InChIKey
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)