244740
4-Formyl-benzoesäure-methylester
99%
Synonym(e):
Terephthalaldehydsäure-methylester, ‘4-Carboxy-benzaldehyd-methylester’
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChIKey
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
262.4 °F
Flammpunkt (°C)
128 °C