Merck
670316
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)-Gly-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-N-(2-Boc-aminoethyl)-glycin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-22(29)25-12-13-26(14-21(27)28)23(30)31-15-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,20H,12-15H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)
InChIKey
SMLJSDLXJRGOKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)