Merck
90303
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)butylbromid
technical, ≥90% (AT)
Synonym(e):
Carbaminsäure, (4-Brombutyl)-, 1,1-Dimethylethylester, N-(4-Brombutyl)carbamidsäure-tert-butylester
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)4NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥90% (AT)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Verunreinigungen
~5% 1-boc-pyrrolidine
Funktionelle Gruppe
Boc
amine
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
GKGFAEREWWZBKY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(Boc-amino)butylbromid kann wie folgt verwendet werden:
  • Zur Synthese von N-Boc-aminoalkoxyphenyl-Derivaten, Vorläufer für Pharmakophorenelemente für die Behandlung von Glaukom.
  • Zur Synthese von verschiedenen Aloperin-Derivaten mit potenziellen Anwendungen als Anti-HIV-Mittel.
  • Zur Modifikation von 4,5,6,7-Tetrabrombenzotriazol(TBB)-Derivaten, um verbesserte CK2-Inhibitoren herzustellen.
Sonstige Hinweise
Basischemikalie für die Synthese von natürlichen Produkten und biologisch aktiven Verbindungen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, biological activity and structural study of new benzotriazole-based protein kinase CK2 inhibitors.
Swider R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(89), 72482-72494 (2015)
Structure Optimization of Aloperine Derivatives as HIV-1 Entry Inhibitors.
Dang Z, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 8(11), 1199-1203 (2017)
Identification of bivalent ligands with melatonin receptor agonist and fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitory activity that exhibit ocular hypotensive effect in the rabbit.
Spadoni G, et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(17), 7902-7916 (2018)
H. Ina et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 1023 -1023 (1995)
D.L. Selwood et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 4, 78-78 (2001)