Merck
667714
Sigma-Aldrich
Boran-d3-THF-Komplex -Lösung
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer, 97.5 atom % D (mimimum)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BD3 · C4H8O
Molekulargewicht:
88.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97.5 atom % D (mimimum)
Enthält
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in THF
Verunreinigungen
<5% ethyl ether
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]B([2H])[2H].C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3/i;1D3
InChIKey
RMCYTHFAWCWRFA-SVLQTQOOSA-N
Anwendung
THF solution of borane-d3 stabilized with N-isopropyl-N-methyl tert-butylamine used for the preparation of isotopically labeled alcohols.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 48, 2335-2335 (2007)