Merck
667196
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethyl-4,5-bis-(di-tert.-butylphosphino)-xanthen
97%
Synonym(e):
t-Bu-Xantphos
About This Item
Lineare Formel:
(C15H12O)(P(C4H9)2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
153-157 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48OP2/c1-27(2,3)33(28(4,5)6)23-19-15-17-21-25(23)32-26-22(31(21,13)14)18-16-20-24(26)34(29(7,8)9)30(10,11)12/h15-20H,1-14H3
InChIKey
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)