Wichtige Dokumente
631922
1,2-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)benzol
Synonym(e):
1,1′-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis[1,1-bis(1,1-dimethylethyl)phosphine, 1,2-Bis(di-tert-butylphosphino)xylene, 1,2-Bis[(di-tert-butylphosphino)methyl]benzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(Cc1ccccc1CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C24H44P2/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)17-19-15-13-14-16-20(19)18-26(23(7,8)9)24(10,11)12/h13-16H,17-18H2,1-12H3
InChIKey
SFCNPIUDAIFHRD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?