Merck
661090
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccncc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-3-11-2-1-5(4)10/h1-3H,(H2,10,11)
InChIKey
DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)