Merck
659290
Sigma-Aldrich
Methyl-2-Brom-5-Methoxybenzoat
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.563
bp
271 °C
Dichte
1.520 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)