Merck
656720
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-Carboxaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-224 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1c(Cl)nc(N)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2N3O/c6-3-2(1-11)4(7)10-5(8)9-3/h1H,(H2,8,9,10)
InChIKey
GOJUJUVQIVIZAV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Substrate used in the synthesis of an N-terminal surrogate in amino acid and peptide analogues.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, 3159-3159 (2005)