Merck
734845
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
Größe auswählen
1 G
89,60 €
89,60 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
89,60 €
About This Item
Lineare Formel:
C4H2N2NH2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
89,60 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
209-214 °C
SMILES String
Nc1ncc(cn1)C=O
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
InChIKey
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)