Merck
654728
Sigma-Aldrich
Kalium 4-tert-Butylphenyltrifluorborat
95%
About This Item
Lineare Formel:
C4H9C6H4BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (lit.)
SMILES String
[K+].CC(C)(C)c1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C10H13BF3.K/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)11(12,13)14;/h4-7H,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
RQPOMNZPBPIWDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Verwandter Inhalt
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.