Merck
654329
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperazinyl)pyridin-3-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
1-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin-2-yl)-piperazin
Größe auswählen
5 G
287,70 €
287,70 €
Listenpreis411,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
287,70 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24BN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
287,70 €
Listenpreis411,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-142 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-13(18-11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
InChIKey
MEHCIETYEUUYGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)