Merck
652067
Sigma-Aldrich
trans-2-(5-Chlor-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
97%
Synonym(e):
(E)-5-Chlor-1-pentenboronsäure-pinakolester, E-2-(5-Chlor-pent-1-enyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, trans-5-Chlor-1-pentenboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20BClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4630
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES String
[H]\C(CCCCl)=C(\[H])B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H20BClO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-6-5-7-9-13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b8-6+
InChIKey
FYHBHADHHWPOFL-SOFGYWHQSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)