Merck
648434
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-Phenylpiperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
CN1CCNC(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
InChIKey
IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
C A Mini et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 71, 105069-105069 (2020-12-15)
Three-dimensional skin models, also named 3D skin models, human skin equivalents (HSEs), or Human Epidermal Equivalents (HEEs), have been increasingly used for chemical assessments in terms of efficacy and safety. Considering this, we developed an HEE model using immortalized HaCaT