Merck
643793
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methyl-1H-Imidazol-1-Propannitril
85% (sum of isomers)
Größe auswählen
25 G
15,85 €
15,85 €
Listenpreis31,70 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
15,85 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
15,85 €
Listenpreis31,70 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
85% (sum of isomers)
Brechungsindex
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
245-246 °C (lit.)
Dichte
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
CCc1nc(C)cn1CCC#N
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-9-11-8(2)7-12(9)6-4-5-10/h7H,3-4,6H2,1-2H3
InChIKey
UIDDPPKZYZTEGS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)