Merck
647594
Sigma-Aldrich
Methyl-4-brom-2-Methoxybenzoat
98%
Größe auswählen
10 G
78,50 €
78,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
78,50 €
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
78,50 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
low-melting solid
bp
100-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
WPGAGRPPDYAZAD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)