Merck
647373
Sigma-Aldrich
2,3-Dibrombenzo[b]thiophen
97%
Synonym(e):
2,3-Dibromthianaphthen
Größe auswählen
5 G
82,60 €
82,60 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
82,60 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4Br2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
82,60 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1sc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C8H4Br2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
InChIKey
TWZSIAFEFBKCNN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)