Merck
647349
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridinylsulfonyl)-1H-Benzotriazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N4O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
SMILES String
O=S(=O)(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,11-7-3-4-8-12-11)15-10-6-2-1-5-9(10)13-14-15/h1-8H
InChIKey
OZUVNTAONYFQTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)