Merck
725005
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzimidazol
95%
Synonym(e):
1H-1,3-Benzodiazol-6-amin, 3H-Benzoimidazol-5-ylamin
Größe auswählen
500 MG
83,20 €
83,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
83,20 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
83,20 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-168 °C
SMILES String
Nc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChIKey
WFRXSXUDWCVSPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Trivulzio et al.
Pharmacological research communications, 20(11), 975-982 (1988-11-01)
Benzimidazole and some of its derivatives as 4-nitro and 5-nitro-benzimidazoles, 2-amino-, 4-amino- and 5-aminobenzimidazoles have been tested on gastric acid secretion in Shay-rats. Only 5-aminobenzimidazole decreased the gastric secretory process basal or stimulated by betazole. The antisecretory properties of 5-aminobenzimidazole