Merck
639125
Sigma-Aldrich
2-Biphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in diethyl ether
Größe auswählen
50 ML
302,00 €
302,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
302,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
302,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in diethyl ether
Dichte
0.800 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Br[Mg]c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
NCZXESZVEDNTHU-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)