Merck
568147
Sigma-Aldrich
Vinylborsäuredibutylester
97%
Synonym(e):
Dibutoxyvinylborane, Dibutyl B-ethenylboronate, Dibutyl vinylboronate
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHB(OCH2CH2CH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Enthält
2-3 wt. % phenothiazine as stabilizer (prevents polymerizing)
Brechungsindex
n20/D 1.4180 (lit.)
bp
35-40 °C/0.1 atm (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOB(OCCCC)C=C
InChI
1S/C10H21BO2/c1-4-7-9-12-11(6-3)13-10-8-5-2/h6H,3-5,7-10H2,1-2H3
InChIKey
JQKJEPJLCSCBGW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used as a vinylation reagent and in Suzuki coupling reactions.[1][2]
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
153.0 °F
Flammpunkt (°C)
67.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the American Chemical Society, 122, 58-58 (2000)
Journal of Organometallic Chemistry, 398, 53-57 (1990)