Merck
616737
Sigma-Aldrich
L-Carnitin-(methyl-d3) -hydrochlorid
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1D3;
InChIKey
JXXCENBLGFBQJM-QKBJTWEASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Denise K Gessner et al.
Archives of animal nutrition, 69(5), 399-410 (2015-08-26)
In rodents, forced activation of hepatic peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) by administration of exogenous PPARα activators during lactation leads to a reduction of milk triacylglycerol (TAG) production. Herein, we investigated whether a negative energy balance (NEB) induced by feed