Merck
615544
Sigma-Aldrich
Cholinchlorid-1,1,2,2-d4
≥98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
HOCD2CD2N(CH3)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
mp (Schmelzpunkt)
302-305 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[Cl-].[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])[N+](C)(C)C
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
InChIKey
SGMZJAMFUVOLNK-HGFPCDIYSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Dimerization of a metal complex through thermally induced single-crystal-to-single-crystal transformation or mechanochemical reaction.
Jie Sun et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(31), 7061-7064 (2011-06-24)