Wichtige Dokumente
699594
L-Thyroxine-(diphenyl-13C12)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
3,3′,5,5′′-Tetraiodo-L-thyronine-13C12, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy-13C6)-3,5-diiodophenyl-13C6]-L-alanine, T4-(ring-13C12)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
223 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13c](I)[13c](O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)[13c](I)[13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,13+1,14+1
InChIKey
XUIIKFGFIJCVMT-HTYRUWRGSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)