Merck
52437
Supelco
Acetyl-L-carnitin-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-2-(Acetyloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-(methyl-d3)-acetylester
Größe auswählen
10 MG
520,00 €
520,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
520,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D3H14NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
520,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Kennzeichnungsgrad
≥99.0%
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](C[C@H](OC(=O)C)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m1/s1/i2D3
InChIKey
RDHQFKQIGNGIED-FPUGOENOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)