Merck
615668
Sigma-Aldrich
Bufuralol-t-butyl-d9 -hydrochlorid
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16D9H14NO2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc2cccc(CC)c2o1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
InChIKey
KJBONRGCLLBWCJ-WWMMTMLWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)