Merck
H-921
Supelco
α-Hydroxymidazolam-d4 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18D4H9ClFN3O
Molekulargewicht:
345.79
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(F)c1[2H])C2=NCc3cnc(CO)n3-c4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
QHSMEGADRFZVNE-RHQRLBAQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser interne Standard eignet sich zum Prüfen von Midazolam oder Isotopenverdünnungsverfahren mittels GC/MS oder LC/MS für die klinische Toxikologie, den Nachweis von Drogenkonsum im Urin, Schmerzmittelüberwachung oder in der forensischen Analytik.
Es ist ein interner Standard von α-Hydroxymidazolam, einem Hauptmetaboliten des Benzodiazepins Midazolam, das bei seinem Metabolismus durch Cytochrom-P450-3A(CYP3A)-Isoenzyme gebildet wird.
Anwendung
Die Certified Spiking Solution® eignet sich zum quantitativen Prüfen von α-Hydroxymidazolam mittels HPLC, GC/MS oder LC-MS/MS in der forensischen Analytik, klinischen Toxikologie, zum Nachweis von Drogenkonsum im Urin und Testanwendungen zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis.
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie(LC–MS/MS)-basierte Bestimmung von 12 psychotropen Arzneimitteln und deren Metaboliten in Meerschweinchenhaarproben
  • Multirückstandsanalyse von 18 Benzodiazepinen in humanen Blut- und Haarproben mittels LC–MS/MS
  • Nachweis und Bewertung von 21 Benzodiazepinen und drei Z-Drugs aus humanen Haarproben nach ihrer zweistufigen Extraktion mittels LC–MS/MS
  • Gleichzeitige Analyse von 54 Benzodiazepinen und drei Z-Drug-Rückständen aus humanen Urin- und Blutproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Triple-Quadrupol-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-QqQ-MS/MS)
  • Analyse von 26 Verbindungen, umfassend 18 Benzodiazepine, sieben Benzodiazepinmetabolite und ein Z-Drug aus getrockneten Blutfleckenkarten mittels LC-MS/MS
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heesang Lee et al.
Forensic science international, 255, 137-145 (2015-08-11)
Dried Blood Spot (DBS) has been used a blood extraction method for inherited metabolic disorder screening since 1960s. With introduction of LC-MS/MS, not only DBS could be used to analysis drugs in small blood volume, but in various fields, such