Wichtige Dokumente
614033
Lithocholsäure-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
Größe auswählen
139,60 €
Listenpreis698,00 €Sparen Sie 80%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
139,60 €
Listenpreis698,00 €Sparen Sie 80%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2,17D
InChIKey
SMEROWZSTRWXGI-WODFLMNXSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 589292 | 589349 | 491578 |
---|---|---|---|
isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
form solid | form - | form - | form solid |
mp 184-186 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) | mp 183-184 °C (lit.) |
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)