Merck
SHP001
Sigma-Aldrich
MISSION® Lentivirale Verpackungsmischung
Production of replication incompetent viral particles
Synonym(e):
Lentiviral Packaging, Lentiviral Packaging Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41106609
NACRES:
NA.51
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die MISSION® shRNA-Produktlinie ist auf eine transfervektorbasierte RNAi-Bibliothek ausgerichtet – die gegen annotierte Maus- und menschliche Gene gerichtet ist – und können in Verbindung mit dieser lentiviralen Verpackungsmischung verwendet werden. In diesem Verpackungssystem erweitert die Pseudotypisierung mit VSV-G den mit dem Virus verbundenen viralen Tropismus. Daher können diese lentiviralen Partikel die im Fokus stehende Transfersequenz effektiv an eine breite Vielfalt von Zelltypen, darunter an primäre und nicht teilende Zellen, vermitteln.
Die MISSION® Lentivirale Verpackungsmischung ist eine optimierte Formulierung von zwei Plasmiden, welche die wichtigsten HIV-Verpackungsgene und ein heterologes virales Hüllgen exprimiert.
Lentivirale Partikel werden aus den drei folgenden Hauptkomponenten erzeugt:
  • dem Verpackungsvektor, der die Mindestmenge von lentriviralen Genen enthält, die für die Erzeugung der Virionenstruktur-Proteine und die Verpackungsfunktionen erforderlich sind;
  • dem G-Protein-Hüllvektor des eine vesikuläre Stomatitis verursachenden Virus, der die heterologe Hülle für die Pseudotypisierung bereitstellt;
  • dem shRNA-Transfervektor, der die im Fokus stehende Sequenz wie auch die cis-wirkenden Sequenzen enthält, die für die RNA-Produktion und -Verpackung notwendig sind.
Die lentivirale Verpackungsmischung enthält die beiden erstgenannten Komponenten; sie wurde für die Cotransfektion zusammen mit einem kompatiblen lentiviralen Transfervektor entwickelt, um pseudotypisierte lentivirale Hochtiterpartikel zu erzeugen, die für nachgelagerte Transduktionsanwendungen verwendet werden.
Anwendung
Die MISSION® Lentivirale Verpackungsmischung wird zum Inkubieren von Plasmiden vor deren Hinzufügung zu humanen embryonalen Nierenzellen 293 verwendet, die das große T-Antigen (293T-Zellen) exprimieren, wie auch zum Verpacken des Lentivirus in 293T-Zellen.
Sonstige Hinweise
Lentivirale Partikel werden unter Verwendung eines Verpackungssystems der dritten Generation produziert, das zahlreiche Merkmale aufweist, die eine erhöhte Biosicherheit zur Folge haben. Erfahrungsgemäß erzeugen die mit der MISSION Lentiviralen Verpackungsmischung produzierten rekombinanten Lentiviren keine replikationsfähige virale Partikel, was auf eigens entwickelte Sicherheitsmerkmale zurückzuführen ist. Benutzer sollten vor der Arbeit mit diesen viralen Systemen die Richtlinien ihrer eigenen Institution einsehen und einhalten.
Rechtliche Hinweise
Die Nutzung dieses Produkts erfolgt vorbehaltlich einer oder mehrerer Lizenzvereinbarungen. Relevante Details sind hier zu finden: http://sigmaaldrich.com/missionlicense .
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wenwen Chien et al.
Journal of Cancer, 9(24), 4762-4773 (2018-12-28)
This study is an unbiased genomic screen to obtain functional targets for increased effectiveness of dasatinib in pancreatic cancer. Dasatinib, a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor, is used in clinical trials for treatment of pancreatic cancer; however, intrinsic and acquired resistance
NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules
N.I.H. Memorandum (2002)
T Dull et al.
Journal of virology, 72(11), 8463-8471 (1998-10-10)
Vectors derived from human immunodeficiency virus (HIV) are highly efficient vehicles for in vivo gene delivery. However, their biosafety is of major concern. Here we exploit the complexity of the HIV genome to provide lentivirus vectors with novel biosafety features.
Helen He et al.
Journal of biomarkers, 2016, 1274603-1274603 (2016-06-02)
Objective. Use of tyramide signal amplification (TSA) to detect autophagy biomarkers in formalin fixed and paraffin embedded (FFPE) xenograft tissue. Materials and Methods. Autophagy marker regulation was studied in xenograft tissues using Amp HQ IHC and standard IHC methods. Results.
Vignesh Sundararajan et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-07)
Over two decades of research on cancer-associated epithelial-mesenchymal transition (EMT) led us to ascertain the occurrence of transitional intermediate states (collectively referred to as the EMT spectrum). Among the molecular factors that drive EMT, SNAI1 plays an indispensable role in
Artikel
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.
When shRNA is delivered using lentiviral vectors, the sequence encoding the shRNA is integrated into the genome and the knockdown effect is passed on to daughter cells, continuing gene silencing.
Protokolle
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix