Merck
60713
Sigma-Aldrich
Keten-diethylacetal
purum, ≥95.0% (GC)
Synonym(e):
1,1-Diethoxy-ethen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
Beilstein:
471200
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.414
bp
49-50 °C (lit.)
Dichte
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=C)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)