Merck
592838
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-[(trimethylsilyl)ethinyl]anilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CC6H4N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H19NSi/c1-14(2)13-8-6-12(7-9-13)10-11-15(3,4)5/h6-9H,1-5H3
InChIKey
CTEFXFPTVUQSHR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)