Merck
592544
Sigma-Aldrich
2-Fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin
≥95%
Synonym(e):
2-Fluor-5-pyridin-boronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(F)nc2
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
InChIKey
ZKSRQMCKFLGPQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.