Merck
590444
Sigma-Aldrich
Methyl-(4-chlorbenzoyl)acetat
Synonym(e):
(p-Chlorobenzoyl)acetic acid methyl ester, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-46 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
OIPOJEDRCKVDJK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Oxidative coupling with aminopyridines
  • Enantioselective hydrogenation of unprotected β-enamine esters
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative alkylation of benzylic C-H bonds
  • Tandem oxidative coupling and annulation of phenols
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)