Merck
58825
Sigma-Aldrich
Isocyanessigsäure-tert.-butylester
technical, ≥95% (GC)
Größe auswählen
1 ML
148,00 €
5 ML
417,00 €
148,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
148,00 €
5 ML
417,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CNCH2COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.17
Beilstein:
4130722
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
148,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Assay
≥95% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.422
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
isonitrile
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
InChIKey
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Review[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
U. Schollkopf
Angewandte Chemie (International Edition in English), 89, 351-351 (1977)
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain