Merck
586455
2,4-Dinitrophenol-3,5,6-d3
98 atom % D, moist solid; "wetted"
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D3HN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
98 atom % D
Enthält
~20% water as wetting agent
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H/i1D,2D,3D
InChIKey
UFBJCMHMOXMLKC-CBYSEHNBSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)