M0303
Middlebrook 7H10 Agar-Basis
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, for use in isolation and cultivation of Mycobacterium species
Synonym(e):
Mycobacterial culture media
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.6±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Eignung
mycobacteria
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Ammoniumsulfat, 0.50
L-Glutaminsäure, 0.50
Kaliumphosphat monobasisch, 1.50
Natriumphosphat dibasisch, 1.50
Natriumcitrat, 0.40
Eisenammoniumcitrat, 0.04
Magnesiumsulfat, 0.025
Calciumchlorid, 0.0005
Zinksulfat, 0.001
Kupfersulfat, 0.001
Pyridoxin-Hydrochlorid, 0.001
Biotin, 0.0005
Malachitgrün, 0.00025
Agar, 15.00
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.