Merck
578029
Sigma-Aldrich
5-[(Trimethylsilyl)ethinyl])-1-methylimidazol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C (lit.)
SMILES String
Cn1cncc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H14N2Si/c1-11-8-10-7-9(11)5-6-12(2,3)4/h7-8H,1-4H3
InChIKey
ZNCKMUMVQDCZBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)