Merck
569321
Sigma-Aldrich
(3-Methoxyphenylethinyl)trimethylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4OCH3C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
65-70 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.940 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(c1)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16OSi/c1-13-12-7-5-6-11(10-12)8-9-14(2,3)4/h5-7,10H,1-4H3
InChIKey
QTRRBVKHHBFICK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
135.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)