Merck
560332
Sigma-Aldrich
PSS-Chlorpropyl-Heptaisobutyl, substituiert
97%
Synonym(e):
1-Chlorpropyl-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]-octasiloxan, Chlorpropylisobutyl-PSS, PSS-Chlorpropyl-Isobutyl ersetzt
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H69ClO12Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
894.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
214-219 °C (lit.)
Löslichkeit
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
methanol: insoluble
SMILES String
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCCl)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H69ClO12Si8/c1-25(2)18-46-33-45(17-15-16-32)34-47(19-26(3)4)38-49(36-46,21-28(7)8)42-52(24-31(13)14)43-50(37-46,22-29(9)10)39-48(35-45,20-27(5)6)41-51(40-47,44-52)23-30(11)12/h25-31H,15-24H2,1-14H3
InChIKey
XVYCGZTZIHTXDL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)