Merck
560324
Sigma-Aldrich
PSS-(3-Glycidyl)propoxy-Heptaisobutyl, substituiert
Synonym(e):
1-(3-Glycidyl)-propoxy-3,5,7,9,11,13,15-isobutylpentacyclo-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]-octasiloxan, Glycidylisobutyl-POSS®, POSS®-Glycidylisobutyl ersetzt
Größe auswählen
5 G
123,00 €
123,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
123,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H74O14Si8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
931.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
123,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
mp (Schmelzpunkt)
122-129 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Löslichkeit
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES String
CC(C)C[Si]12O[Si]4(CCCOCC3CO3)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]6(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O4)O[Si](CC(C)C)(O5)O6
InChI
1S/C34H74O14Si8/c1-27(2)20-50-37-49(17-15-16-35-18-34-19-36-34)38-51(21-28(3)4)42-53(40-50,23-30(7)8)46-56(26-33(13)14)47-54(41-50,24-31(9)10)43-52(39-49,22-29(5)6)45-55(44-51,48-56)25-32(11)12/h27-34H,15-26H2,1-14H3
InChIKey
GYEWKQMKBZAVJX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)