Merck
560278
Sigma-Aldrich
5-Aminoisatosäureanhydrid
Größe auswählen
1 G
155,00 €
155,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
155,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
155,00 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Verunreinigungen
may contain ≤10% DMF
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
Nc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H6N2O3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,9H2,(H,10,12)
InChIKey
QEQDLBKVHJXPJA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • β-cyclodextrin catalyzed synthesis of tryptanthrin and its analogs in water
  • Synthesis of amino-chloroquinolyl derivatives as antimalarial agents
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and antimalarial activity of new 4-amino-7-chloroquinolyl amides, sulfonamides, ureas and thioureas.
Ekoue-Kovi K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(1), 270-283 (2009)