I12808
Isatosäureanhydrid
96%
Synonym(e):
3,1-Benzoxazin-2,4-(1H)-dion, Anthranilsäure-N-carbonsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.6 (vs air)
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
233 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
InChIKey
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
586.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
308 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves