Merck
555495
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethylthio)-brombenzol
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4BrSCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
Dichte
1.710 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)Sc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)12-7(9,10)11/h1-4H
InChIKey
CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F
Flammpunkt (°C)
83 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)