Merck
290556
Sigma-Aldrich
3-Brommethyl-benzotrifluorid
98%
Synonym(e):
α′-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
69 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChIKey
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)