Wichtige Dokumente
545554
6-Acetylthiohexansäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
Dichte
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
thioester
SMILES String
CC(=O)SCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3S/c1-7(9)12-6-4-2-3-5-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
PIFIISOIFYMVLS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)