Wichtige Dokumente
533262
2-Fluor-6-methylpyridin
97%
Synonym(e):
6-Fluor-2-picolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
Dichte
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
UDMNVTJFUISBFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?