Merck
528765
Sigma-Aldrich
1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat
85%
Synonym(e):
8-Amino-1-naphthol-3,6-disulfonsäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC10H4(OH)(SO3H)SO3Na · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.29 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO7S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
InChIKey
APRRQJCCBSJQOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)