PHR1840
Aminobenzoesäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-Aminobenzoesäure, PABA, Vitamin H1, Vitamin Bx
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000173
traceable to USP 1019803
API-Familie
aminobenzoic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
187-189 °C (lit.)
Dichte
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChIKey
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
171 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?