Merck
526002
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenylborsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9BO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
SMILES String
CSc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChIKey
TYVPOLHSKGEXIH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)